Learn More
ratiolab™ Pipetas Pasteur-Plast
Descripción
- La bombilla suave y elástica es irrompible, lo que reduce el riesgo de lesiones por el vidrio.
- Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
- Solo pipetas Pasteur-plast graduadas externamente con graduaciones en relieve claramente visibles
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Gotas/ml | 50 gotas |
| Graduado | No |
| Cantidad | 400 pipetas/caja |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | ≤70 °C |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1,0 mL |
| Longitud (métrico) | 104 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Mostrar más |