Learn More
ratiolab™ Pipetas Pasteur-Plast
Código de producto. 10122152
Cambiar vista
Click to view available options
Graduado:
No
Sí
Longitud (métrico):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
0,2 mL
1,2 mL
1,5 mL
2 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 200
paquete de 250
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Graduado Longitud (métrico) Esterilidad Volumen (métrico) unitSize
10122152 No 63 mm No estéril 1,2 mL paquete de 500
13407477 No 130 mm No estéril 0,2 mL paquete de 500
15194646 Sí 152 mm Estéril 2 mL paquete de 500
10110893 Sí 152 mm No estéril 2 mL 500 PCS
10384133 No 196 mm No estéril 10 mL paquete de 200
17289996 Sí 228 mm Estéril 1,5 mL paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10122152 Proveedor ratiolab™ N.º de proveedor 2600160
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga que la manipulación de líquidos sea sencilla y segura con estas pipetas Pasteur-Plast, que son inertes a los fluidos biológicos y a la mayoría de los ácidos. La baja afinidad de la superficie reduce la pérdida de células y proteínas valiosas por la unión.
  • La bombilla suave y elástica es irrompible, lo que reduce el riesgo de lesiones por el vidrio.
  • Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
  • Solo pipetas Pasteur-plast graduadas externamente con graduaciones en relieve claramente visibles
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Graduado No
Cantidad 500 pipetas/caja
Temperatura de funcionamiento (métrico) ≤70 °C
Color Transparente
Volumen (métrico) 1,2 mL
Longitud (métrico) 63 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso