Learn More
Ratiolab™ Pipetas graduadas de 2,5 ml Pasteur-Plast
Beschreibung
- La contaminación cruzada y el arrastre se eliminan para que no sean necesarias tediosas limpiezas.
- Sin peligro de rotura de vidrio con el peligro resultante de fuga de material infeccioso
- Fabricados con polietileno transparente
- Inertes a líquidos biológicos y a la mayoría de ácidos
- La baja afinidad de la superficie reduce la pérdida de células y proteínas valiosas por la unión.
- Perilla elástica y suave
- Orificio sin rebabas para una dispensación limpia, precisa y ordenada
- Con graduaciones en relieve claramente visibles
- Sin BSE
- Apto para alimentos
- Mínima humectación residual debido a la calidad controlada de las materias primas
- Excelente exactitud volumétrica gracias al orificio de punta precisa
- Se suministra en paquetes de 500
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polietileno |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Grabado |
| Cantidad | 500/paq. |
| Dispensación por volumen (métrico) | 2,5 mL |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?