Learn More
Heinz Herenz Pipetas Pasteur Línea Básica
Código de producto. 30158310
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
30158310 3 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 30158310 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 2000002
En stock
Pipetas Pasteur, 3 ml. Línea básica, no estéril y transparente.
  • pipetas Pasteur
  • 3 mL
  • Línea básica
  • No estéril
  • Transparente
  • Educación Física,
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Color Transparente
Volumen (métrico) 3 mL
Longitud (métrico) 155 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso