Learn More
Greiner Bio-One Pipetas Pasteur
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de líquidos |
| Longitud (imperial) | 6,02 in |
| Cantidad | 25/bolsa; 1000 bolsas/caja |
| Color | Translúcido |
| Volumen (métrico) | 0,1 mL |
| Longitud (métrico) | 153 mm |
| Tipo | Pasteur Pipet |
| Desechables | Single-use |