Learn More
KARTELL Pipeta Pasteur
Código de producto. 17848085
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,5 mL
4 mL
4,4 mL
5 mL
5,4 mL
7 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Gotas/ml:
21
23
28
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Gotas/ml unitSize
17848085 4 mL Estéril 28 paquete de 500
10274991 4,4 mL Estéril - paquete de 1000
17818085 3,5 mL Estéril 23 paquete de 500
10275231 5,4 mL Estéril - paquete de 1000
17838085 7 mL Estéril 21 paquete de 500
17808085 4 mL No estéril 28 paquete de 500
17828085 5 mL No estéril 23 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17848085 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 00329/1
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas pipetas Pasteur desechables son ideales para la transferencia precisa de muestras.
  • Pipeta desechable de PE con bulbo y graduaciones.
  • La punta delgada garantiza una transferencia precisa de la muestra.
  • Pipetas estériles envueltas individualmente.
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3.5 mL
Material Polietileno
Esterilidad Estéril
Gotas/ml 28
Graduado No
Color Transparente
Volumen (métrico) 4 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso
Fit for Purpose Estéril