Learn More
KARTELL Pipeta Pasteur
Descripción
- Pipeta desechable de PE con bulbo y graduaciones.
- La punta delgada garantiza una transferencia precisa de la muestra.
- Pipetas estériles envueltas individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 1 mL |
| Color | Clear |
| Volumen (métrico) | 5,4 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |
| Desechables | Single-use |
| Fit for Purpose | Sterile |