Learn More
Microspec™ Pipeta Pasteur
Código de producto. 16625452
Change view
Click to view available options
Dispensación por volumen (métrico):
1 ml
3 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dispensación por volumen (métrico) Esterilidad unitSize
16625452 1 ml No estéril paquete de 500
16655452 1 ml Estéril paquete de 500
16635452 3 ml No estéril paquete de 500
16645452 3 ml Estéril paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16625452 Proveedor Microspec™ N.º de proveedor AC1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispositivo que se utiliza para la transferencia de pequeñas cantidades de líquidos
Paquete a granel de 500. Disponibles en versiones estéril y no estéril.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibrado No
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Cantidad 500
Dispensación por volumen (métrico) 1 ml
Color Transparente
Desechables Un solo uso