Learn More
IBA Lifesciences Vector de E. coli pASK-IBA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12856486 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vector:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vector Tamaño de la unidad
12856486 pASK-IBA7C 5 microgramos
12806486 pASK-IBA2C 5 microgramos
12826486 pASK-IBA4C 5 microgramos
12836486 pASK-IBA5C 5 microgramos
12846486 pASK-IBA6C 5 microgramos
12816486 pASK-IBA3C 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12856486 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21326000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Vectores de expresión de E. coli pASK-IBA que codifican una Strep-tag™II y resistencia al cloranfenicol
Los vectores de pASK-IBA son vectores clásicos de clonación diseñados para la expresión de E. coli periplásmica o citoplasmática de proteínas recombinantes con la Strep-tag™II fusionada con al terminal C o N.Llevan el casete de resistencia al cloranfenicol para la selección de células transformadas de E. coli, de origen F1 y ColE1 para un número de copia de plásmidos alto, un sitio de clonación múltiple con sitios de reconocimiento para varias enzimas de restricción comunes (por ejemplo, EcoRI, SmaI, BamHI, SalI y PstI) y el promotor/operador de tetraciclina inducible para la expresión regulada de las proteínas.Algunos llevan la señal de ompA para la secreción periplásmica de la proteína recombinante. El vector se puede combinar con cualquier cepa de E. coli ya que el promotor de tet trabaja independientemente del fondo genético de E. coli.La expresión de la proteína recombinante se induce mediante la adición de anhidrotetraciclina, que es un derivado de la tetraciclina que no presenta actividad antibiótica.Durante la secreción en el espacio periplásmico, la secuencia de la señal de ompA se disociará.
Especificaciones
Formato Suspensión
Promotor Tet
Tampón de almacenamiento Tampón TE
Resistencia bacteriana a los antibióticos Cloranfenicol
Sistema de expresión E. coli
Posición de la etiqueta de la proteína (a su gen) N-terminal
Origen de replicación Origen F1 y ColE1
Intervalo de tamaños aprox. 3 kb
Etiqueta de proteína Etiqueta Strep II
Método de clonación Clonación directa
Concentración 250 ng/μl
Vector pASK-IBA7C