Learn More
Pasireotide L-aspartate salt, MedChemExpress
Descripción
Pasireotide (SOM230) L-aspartate salt, a long-acting cyclohexapeptide somatostatin analogue, can improve agonist activity at somatostatin receptors (subtypes sst1/2/3/4/5, pKi=8.2/9.0/9.1/<7.0/9.9, respectively). Pasireotide L-aspartate salt exhibits antisecretory, antiproliferative, and proapoptotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pasireotide L-aspartate salt |
| CAS | 396091-77-3 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H73N11O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | SOM230 L-aspartate |
| Información de solubilidad | DMSO : 1 mg/mL (0.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O.NCCCC[C@@H](C(N[C@H]1CC2=CC=C(C=C2)OCC3=CC=CC=C3)=O)NC([C@H](NC([C@H](C4=CC=CC=C4)NC([C@H]5N(C([C@H](CC6=CC=CC=C6)NC1=O)=O)C[C@H](OC(NCCN)=O)C5)=O)=O)CC7=CNC8=C7C=CC=C8)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 1180.31 |
| Mostrar más |