Learn More
Pasiniazid, MedChemExpress
Código de producto. 16422309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16422309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1048
MedChemExpress Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Pasiniazid is an anti-TB and anti-leprosy drug, used to treat various types of TB and leprosy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pasiniazid
CAS 2066-89-9
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H14N4O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Paraniazide Pasiniazide Isonicotinic acid hydrazide p-aminosalicylate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 160 mg/mL (551.21 mM)
SMILES O=C(C1=CC=NC=C1)NN.O=C(O)C2=CC=C(N)C=C2O
Peso molecular (g/mol) 290.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation