Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Código de producto. 16474390
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 mL
2500 mL
4000 mL
Tipo de producto:
Frasco de envasado
Frasco redondo Boston
Recipiente
Tarro de muestra
Color:
Transparente
Ámbar
N.º por caja:
4
12
24
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Color N.º por caja unitSize
16474390 125 mL Frasco redondo Boston Transparente 12 paquete de 12
15311757 60 ml Frasco redondo Boston Ámbar 24 paquete de 24
15930371 125 mL Frasco redondo Boston Ámbar 12 paquete de 12
15535205 250 mL Frasco redondo Boston Transparente 24 paquete de 24
16875781 500 mL Tarro de muestra Transparente 12 cada uno
15935322 500 ml Frasco redondo Boston Ámbar 12 paquete de 12
16484390 1000 mL Tarro de muestra Transparente 12 paquete de 12
15926195 2500 mL Frasco de envasado Ámbar 4 paquete de 4
15916195 4000 mL Recipiente Ámbar 4 paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16474390 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 114125CT/LP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio en entornos de salas limpias con los recipientes de vidrio con certificado para partículas.
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
Características principales:
  • Vidrio de clase 100/10.
  • Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
  • Disponibles en formato transparente o ámbar.
  • Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
  • Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
  • Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.
Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 mL
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Descripción Frasco redondo tipo Boston de vidrio transparente con tapón superior cerrado
Diámetro (imperial) 1,875 in
Material De cristal
N.º por caja 12
Altura (métrico) 111,13 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 4,375 in
Revestimiento del tapón PTFE/silicona
Material del cierre Polipropileno, bajo desprendimiento
Tamaño del tapón 24-414 mm
Diámetro (métrico) 47,63 mm
Tipo de tapón Closed-top