Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Descripción
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
Características principales:
- Vidrio de clase 100/10.
- Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
- Disponibles en formato transparente o ámbar.
- Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
- Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
- Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.
Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz., 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Frasco redondo tipo Boston de vidrio transparente con tapón superior cerrado |
| Diámetro (imperial) | 2,375 in |
| Material | De cristal |
| N.º por caja | 24 |
| Altura (métrico) | 136,53 mm |
| Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
| Mostrar más |