Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio
Código de producto. 16019961
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
0 °F a 230 °F
De -10 °C a +110 °C
De -100 °C a +50 °C
De -20 °C a +110 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) unitSize
16019961 -10°C a +50°C 1 °C inmersión parcial 305 mm -
15683204 De -100 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 300 mm cada uno
12736998 0 °F a 230 °F 2 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13048623 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm paquete de 10
15659025 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
15679025 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 205 mm cada uno
15643204 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 155 mm cada uno
15634568 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
15953820 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16019961 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/406/0
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro de laboratorio de uso general sin certificado de calibración.
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón
  • termómetro de laboratorio
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Exactitud ±1.0°C at 35°C
Subdivisión 1 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm