Learn More
Brannan™ Termómetro de laboratorio
Código de producto. 15953820
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-10°C a +50°C
0 °F a 230 °F
De -10 °C a +110 °C
De -100 °C a +50 °C
De -20 °C a +110 °C
Subdivisión:
0,5 °C
1 °C
2 °C
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Longitud (métrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Subdivisión Tipo de inmersión Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15953820 -10°C a +50°C 0,5 °C inmersión parcial 305 mm -
15683204 De -100 °C a +50 °C 1 °C inmersión total 300 mm cada uno
12736998 0 °F a 230 °F 2 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
13048623 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm paquete de 10
15659025 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
15679025 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 205 mm cada uno
15643204 De -10 °C a +110 °C 1 °C inmersión total 155 mm cada uno
15634568 De -20 °C a +110 °C 1 °C inmersión parcial 305 mm cada uno
16019961 -10°C a +50°C 1 °C inmersión parcial 305 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15953820 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 44/401/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.26€
    2.59€ / paquete de 1
    Ahorro 1.67€
    39% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Termómetro de laboratorio de uso general sin certificado de calibración.
Lleno de alcohol de colores brillantes y sin mercurio. Los termómetros rellenos de alcohol de inmersión parcial Brannan™ utilizan materiales de llenado especialmente seleccionados que cubren temperaturas de hasta -200 °C y disponen de una tapón
  • termómetro de laboratorio
  • Relleno seguro sin mercurio
  • Tapa de extremo anti-rollo
  • Se suministra de serie en un tubo telescópico protector individual y resellable.
  • Fabricados en Reino Unido
Especificaciones
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 305 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Alcohol rojo
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10° C
Intervalo de temperatura (imperial) 14 °F a 122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +50°C
Exactitud ±0.5°C at 35°C
Subdivisión 0,5 °C
Anchura (métrico) 1.2 cm