Learn More
Thermo Scientific Chemicals Partenolida
Código de producto. 15822464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15822464 500 mg 500 miligramos
15812464 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15822464 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462155000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20554-84-1 | C15H20O3 | 248.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20554-84-1
Fórmula molecular C15H20O3
Peso molecular (g/mol) 248.32
Clave InChI KTEXNACQROZXEV-QLIGOWBFSA-N
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,7Z,11S)-4,8-dimetil-12-metilideno-3,14-dioxatriciclo[9.3.0.0²,⁴]tetradec-7-en-13-ona
SMILES C\C1=C\CC[C@@]2(C)O[C@H]2[C@H]2OC(=O)C(=C)[C@@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parthenolide
Punto de fusión 115.0°C
Color Transparente
Cantidad 500 mg
Índice Merck 15, 7152
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.32