Learn More
Tocris Bioscience™ PARPYnD
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18708346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18708346 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18708346 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7410/2
PARP inhibitor; photoaffinity probe
PARPYnD is a potent photoaffinity probe for poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) (IC50 values for PARP2, PARP1 and PARP6 are 6, 38 and 230 nM, respectively). PARPYnD labels PARP1 and PARP2 in the cell when an N3 functionalized fluorescent probe is attached and can inhibit isolated PARP6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(3-Butyn-1-yl)-N-[5-cyano-6-[4-[3-[(3,4-dihydro-4-oxo-1-phthalazinyl)methyl]benzoyl]-1-piperazinyl]-3-pyridinyl]-3 H-diazirine-3-propanamide
CAS 2561483-27-8
Cantidad 2 mg
Objetivo Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibitors
Fórmula molecular C34H31N9O3
Pureza 0.95