Learn More
Tocris Bioscience™ PARPi-FL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18717236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18717236 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18717236 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6461/1
Potent fluorescent PARP inhibitor
PARPi-FL is a fluorescent potent PARP inhibitor (IC50 = 12 nM). Composed of a PARP inhibitor conjugated to BDY FL, SE (Cat. No. 5465). Colocalizes with PARP immunostaining in multiple cancer cell lines in vivo and accumulates in tumor cells and tumor associated macrophages. Enables high temporal and subcellular spatial resolution of drug distribution. Emission max = 525 nm. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (T-4)-[4-[[3-[[4-[3-[5-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-κN)methyl]-1H-pyrrol-2-yl-κN-1-oxopropyl]-1-piperazinyl]carbonyl]-4-fluorophenyl]methyl]-1(2H)-phthalazinonato]difluoroboron
CAS 1380359-84-1
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C34H32BF3N6O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 640.46
Pureza 90%