Learn More
Thermo Scientific Chemicals INHIBIDOR VIII DE PARP, PJ34
Código de producto. 15466369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466369 25 mg 25 miligramos
15456369 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466369 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64413.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 344458-15-7 | C17H17N3O2·HCl, C17H18ClN3O2 | 331.80 g/mol
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Derivado de fenantridinona soluble en agua y permeable a las células que actúa como un potente inhibidor de la poli(ADP ribosa) polimerasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344458-15-7
Fórmula molecular C17H17N3O2·HCl
Sinónimo 2-dimetilamino-n-(6-oxo-5,6-dihidrofenantridina-2-il)clorhidrato de acetamida
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Derivado de fenantridinona soluble en agua y permeable a las células que actúa como un potente inhibidor de la poli(ADP ribosa) polimerasa
Formula Weight (peso de la fórmula) 331,80g/mol
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido