Learn More
Paroxypropione, MedChemExpress
Código de producto. 16492329
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16492329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1353
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Paroxypropione is a manufactured, nonsteroidal estrogen which has been used medically as an antigonadotropin.
Paroxypropione is a manufactured, nonsteroidal estrogen which has been used medically as an antigonadotropin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxypropione
CAS 70-70-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4'-Hydroxypropiophenone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCC(C1=CC=C(O)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism