Learn More
Clorhidrato de paroxetina, TRC
Código de producto. 17943625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17943625 50 mg 50 miligramos
17973325 100 mg 100 miligramos
17990315 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17943625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP20575050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78246-49-8
Fórmula molecular C19 H20 F N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 365.83
Sinónimo Paroxetine hydrochloride anhydrous, (3S,4R)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride anhydrous, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride, Aropax 20, BRL 29060 hydrochloride, BRL 29060A, Deroxat, Paroxet, Paroxetine hydrochloride, Paxil, Seroxat, Tagonis, Xanadol
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina; Cloruro
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxetine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1194
Porcentaje de pureza >95%