Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de paroxetina hemihidrato, 98 %
Código de producto. 15873855 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15873855 5 g 5 g
15863855 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15873855 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462630050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110429-35-1
Fórmula molecular C19H20FNO3
Peso molecular (g/mol) 329.37
Clave InChI AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Nombre IUPAC (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Color Transparente, sin color
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.83