Learn More
Clorhidrato de paroxetina hemihidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra), LoGiCal
Código de producto. 30458527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458527 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458527 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0264.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de paroxetina hemihidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Nombres de analitos o componentes Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
Fórmula InChI InChI=1 S/2C19H20FNO3.2 ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21 H,7-8,10-12H2;2*1 H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
Nombre IUPAC (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina;hidrato;diclorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 749.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 748,2494 g/mol