Learn More
Paroxetina HCl hemihidrato, Lipomed
Código de producto. 30460126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460126 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30460126 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMPRX1254HC50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Paroxetina HCl hemihidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Nombres de analitos o componentes Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Sinónimo Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
Nombre IUPAC (3 S,4 R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)piperidina;hidrato;diclorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 749.67
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 748,2494 g/mol