Learn More
Paroxetina EP Impureza G (Paroxetina USP Compuesto relacionado E) como hidrocloruro, Mikromol™
Código de producto. 18071380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18071380 100 mg 100 miligramos
18093380 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18071380 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Paroxetina EP Impureza G (paroxetina USP Compuesto relacionado E) como clorhidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Nombres de analitos o componentes 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 F N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC 4-(4-fluorofenil)-1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 227.71
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0877 g/mol