Learn More
Paroxetina EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30458482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458482 4 x 25 mg 100 miligramos
17930596 25 mg 25 miligramos
17922406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458482 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1032.0200254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Paroxetina EP Impureza B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sesamol
CAS 533-31-3
Nombres de analitos o componentes Sesamol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
Peso molecular (g/mol) 138.12
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0317 g/mol