Learn More
Paroxetina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Paroxetina EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sesamol |
| CAS | 533-31-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Sesamol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H6 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzodioxol-5-ol |
| Mostrar más |