Learn More
Paromomicina sulfato, TRC
Código de producto. 30137862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137862 25 g 25 g
30134212 100 g 100 g
30009622 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP20565025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1263-89-4
Peso molecular (g/mol) 713.71
SMILES NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)O[C@@H]2CO)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paromomycin sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 H45 N5 O14 . H2 O4 S
Cantidad 25 g
Sinónimo D-Streptamine, O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-β-L-idopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuranosyl-(1→5)-O-[2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (salt) (8CI,9CI), D-Streptamine, O-2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-[O-2,6-diamino-2,6-dideoxy-β-L-idopyranosyl-(1→3)-β-D-ribofuranosyl-(1→5)]-2-deoxy-, sulfate (salt), 1600 Antibiotic, Aminosidin sulfate, Aminosidine sulfate, Aminoxidin, FI 5853, Farmiglucin, Farminosidin, Gabbroral, Humagel, Humatin, Humycin sulfate, Paramicina, Pargonyl, Paricina, Paromomycin sulfate, Sinosid
Fórmula InChI InChI=1S/C23H45N5O14.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-[(2R,3S,4R,5S)-5-[(1R,2R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-hidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]oxixosan-3,4-diol; Ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 713.2637
Porcentaje de pureza >95%