Learn More
Paromomicina, sulfato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15413889 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15413889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61274.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Inhibe la iniciación y elongación durante la síntesis de proteínas
Paromomycin sulfate salt has been used as a reference compound in antileishmanial activity, RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex. It has also been used in cell culture applications at 100mg/L. Paromomycin inhibits the initiation and elongation steps of protein synthesis by binding to 16S ribosomal RNA. Paramomycin binds to the A site, which causes defective polypeptide chains to be produced and leads to cell death.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de sulfato de paromomicina se ha utilizado como compuesto de referencia en la actividad antileishmania, ligando de unión a ARN e interacciona con el aptámero. Esta interacción impide la unión (y corte) de dicer al dúplex de ARN. También se ha utilizado en aplicaciones de cultivo celular a 100 mg/l. La paromomicina inhibe las etapas de iniciación y elongación de la síntesis de proteínas mediante la unión al ARN ribosómico 16S. La paramomicina se une al sitio A, lo que provoca la producción de cadenas polipeptídicas defectuosas y causa la muerte celular.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1263-89-4
Fórmula molecular C23H47N5O18S
Peso molecular (g/mol) 713.706
Número MDL MFCD00079278
Clave InChI LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
PubChem CID 91972180
Nombre IUPAC (3S,5S,6S)-5-Amino-2-(aminometil)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-hidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]oxioxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paromomycin sulfate
Tipo Paromomycin Sulfate
Forma física Polvo blanco a blanquecino
Color Blanco
Cantidad 5 g
Rotación óptica +51° (c=5 in Water)
Beilstein 5715182
Índice Merck 14,7041
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 713.71
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Paromomycin sulphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paromomycin sulphates