Learn More
Paromomicina, sulfato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10094487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10094487 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10094487 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP29531
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibe la síntesis de proteínas
  • Antibiótico aminoglucósido de amplio espectro.
  • Funciona como inhibidor de la síntesis de proteínas.
  • Útil en el estudio de la síntesis de proteínas bacterianas, moléculas de ARN y los efectos de los antibióticos en líneas celulares.
  • Adecuado para aplicaciones de cultivo celular; solo para investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paromomycin Sulfate
Tipo Paromomycin Sulfate
Forma física Polvo/Sólido
CAS 1263-89-4
Fuente Streptomyces krestomuceticus
Pérdida por secado < 5%
Envase Vidrio ámbar
Potencia > 675 U/mg
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C23H47N5O18S
Clave InChI LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (3S,5S,6S)-5-Amino-2-(aminometil)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-hidroxiciclohexil]oxi-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]oxioxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 713.706
PubChem CID 91972180
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.6
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Paromomycin sulfate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.