missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfato de paromomicina, al 98,3 %, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4405178 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11479381 1 g -
11499381 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11479381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215605601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 1263-89-4
Fórmula molecular C23H47N5O18S
Peso molecular (g/mol) 713.71
Clave InChI LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Sinónimo Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMILES OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Paromomycin Sulfate
Tipo Paromomycin Sulfate
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-{[(2R,3S,4R)-5-{[(1R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-6-hidroxiciclohexil]oxi}-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi}oxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.6
Porcentaje de pureza 98.3%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.