Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paromomycin Sulfate |
| Tipo | Paromomycin Sulfate |
| Forma física | Polvo |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >97% |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-4,6-dihidrofuro[3,2-c]piran-2-ona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 615.6 |
| Porcentaje de pureza | 98.3% |