Learn More
Sulfato de paromomicina, al 98,3 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11479381 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479381 1 g -
11499381 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479381 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215605601
CAS 1263-89-4
Fórmula molecular C23H47N5O18S
Peso molecular (g/mol) 713.71
Clave InChI LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Sinónimo Paromomycin sulfate salt
PubChem CID 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMILES OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paromomycin Sulfate
Tipo Paromomycin Sulfate
Forma física Powder
Color Blanco
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >97%
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-{[(2R,3S,4R)-5-{[(1R,3S,5R,6S)-3,5-diamino-2-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}-6-hidroxiciclohexil]oxi}-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]oxi}oxano-3,4-diol; ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.6
Porcentaje de pureza 98.3%