Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Paromomycin Sulfate |
| Tipo | Sulfato de paromomicina |
| Forma física | Polvo |
| CAS | 149-29-1, 7732-18-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >97% |
| Fórmula molecular | C7H6O4 |
| Clave InChI | ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OC1OCC=C2OC(=O)C=C12 |
| Mostrar más |