Learn More
Tricloruro de paromamina, TRC
Código de producto. 30136274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136274 100 mg 100 miligramos
30006187 10 mg 10 miligramos
30012318 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP195340100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18685-97-7
Fórmula molecular C12 H25 N3 O7 . 3 H Cl
Peso molecular (g/mol) 432.72
Sinónimo 4-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-2-deoxystreptamine Trihydrochloride;
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6S)-5-amino-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihidroxi-ciclohexoxi]-2-(hidroximetil)tetrahidropiran-3,4-diol; Trihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2N)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Paromamine Trihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H25N3O7.3ClH/c13-3-1-4(14)11(10(20)7(3)17)22-12-6(15)9(19)8(18)5(2-16)21-12;;;/h3-12,16-20H,1-2,13-15H2;3*1H/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0993
Porcentaje de pureza >95%