Learn More
Catalizador de Parkinson, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Parkins' Catalyst |
| CAS | 173416-05-2 |
| Fórmula molecular | C6 H21 O3 P3 Pt |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ghaffar-Parkins Catalyst, Hydrido(dimethylphosphinous acid-kP)[hydrogen bis(dimethylphosphinito-kP)]platinum (II) Ghaffar-Parkins Catalyst |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C2H7OP.Pt.H/c3*1-4(2)3;;/h3*3H,1-2H3;; |
| SMILES | C[P](C)(O)[PtH]([P](C)(C)O)[P](C)(C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 429.228 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.035 |