Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de tubo macho recto Parker Hannifin™
Código de producto. 12333780
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
12333780 5/32 pulg paquete de 25
1 options
Código de producto. 12333780 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0644401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Muy buena resistencia química
  • Valor nominal máximo de 15,16 bar a 25 °C (220 psi a 77 °F)
  • Apto para temperatuas desde los – 0 a los + 100 °C (de – 32 a + 212 °F)
Especificaciones
Descripción Conector de compresión × NPT(macho)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 5/32 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,97 mm
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 1,5 in
Puerto de salida 1/4 in
Tamaño de puerto NPT(M) 1/4 pulgadas
Método de esterilización Solo autoclave
Tamaño de rosca 1/4 pulg
Anchura (métrico) 18 mm
Anchura (imperial) 11/16 pulg
Forma Recto
Color Negro
Tipo de producto Adaptador recto macho