Learn More
Cole-Parmer™ Adaptador de rosca de acero inoxidable Parker Hannifin™
Descripción
- Adaptador de rosca
- acero inoxidable.
- 3,17 mm (1/8 pulgadas) hembra BSPP a 3,17 mm (1/8 pulgadas) macho NPT.
- Los conectores roscados son resistentes y están diseñados para una instalación estable.
- Ofrecemos acoplamientos roscados y reductores, codos y conectores, reductores y casquillos, casquillos, conectores en T y tapones, mamparo y colectores.
- Disponible en diversos tamaños.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | BSPP(F) × NPT(M) |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Adaptador de rosca, acero inoxidable, 3,17 mm (1/8 pulgadas) Hembra BSPP a 3,17 mm (1/8 pulgadas) Macho NPT |