Learn More
Cole-Parmer™ Unión de compresión de acero inoxidable Parker Hannifin™
Descripción
- Conector de compresión
- Obtenga un sellado seguro a presiones más altas
- Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
- Muy buena resistencia química
- Con capacidad de 15,16 bar (220 psi) a 25 °C (77 °F).
- Esterilice mediante óxido de etileno, autoclave o radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Tamaño de puerto | 4,57 × 3,96 mm (3/8 × 3/8 pulgadas) |
| Método de esterilización | Autoclave, óxido de etileno (EtO) o gamma |
| Presión máxima | 220 psi |
| Tipo de producto | Unión de compresión |