Learn More
Cole-Parmer™ Unión de compresión reductora Parker Hannifin™
Descripción
- Obtenga un sellado hermético a presiones más altas.
- Soportan presiones más altas que los accesorios dentados.
- Para conectar el conector a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un empalme de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PFA |
| Tamaño de los tubos | 4,57 × 3,96 mm (1/4 × 1/8 pulgadas) |
| Puerto de salida | 1/4 in |
| Tamaño de puerto | 1/8 pulg |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Color | Transparente |
| Presión máxima | 150 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 375 °F |
| Mostrar más |