Learn More
Cole-Parmer™ Codo de la unión de compresión de PFA Parker Hannifin™
Código de producto. 11886254
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/2 in
1/8 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11886254 1/8 pulg cada uno
12615730 1/2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11886254 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3132025
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos, capaces de soportar presiones más altas que los accesorios dentados
  • Resistencia química superior con una estructura duradera de PFA.
  • Obtenga un sellado hermético a presiones más altas.
  • Soportan presiones más altas que los accesorios dentados.
  • Para conectar el conector a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un empalme de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro.
Especificaciones
Descripción Conector de compresión
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PFA
Tamaño de los tubos 1/8 pulg
Puerto de salida 4,57 × 3,96 mm (1/8 × 1/8 pulgadas)
Método de esterilización Autoclave u óxido de etileno
Color Transparente
Tipo de producto Uniones acodadas de compresión