Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ P–P–6 insertos para tubos blandos
Código de producto. 11790119
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
1/4 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11790119 1/4 pulg paquete de 10
1 options
Código de producto. 11790119 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0639130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los insertos encajan en el extremo de la tubería blanda proporcionando la rigidez necesaria para una compresión adecuada y una adecuada junta
  • Para conectar el accesorio a los tubos, solo tiene que deslizar los tubos por un casquillo de sellado y utilizar la tuerca para comprimir hasta formar un sellado seguro
  • Los conectores de compresión son una excelente opción para conectar sistemas de tubos rígidos
  • Muy buena resistencia química
Especificaciones
Descripción Conector de compresión
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Polipropileno
Tamaño de los tubos 1/4 pulg
Manguera dentada 1/4 pulg
Puerto de salida 3/8 in
Tamaño de puerto 1/4 pulg
Método de esterilización Óxido de etileno
Color Blanco
Tipo de producto Accesorios para tubos blandos