Learn More
Cole-Parmer™ Válvula dosificadora Parker Hannifin™ con conectores de compresión
Descripción
- Estas válvulas cuentan con un mando analógico para ajuster el flujo repetible.
- Las válvulas de latón tienen juntas tóricas de Buna N.
- Las válvulas de acero inoxidable 316 tienen juntas tóricas Viton.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conector de compresión |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,25 in |
| Tamaño de los tubos | 6,35 mm (0,25 pulgadas) de DE |
| Caudal | Aire, máx.: 450 l/min, agua, máx. 3,2 l/min |
| Puerto de salida | Compresión de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
| Max. Operating Temperature (English) | 400 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 204 °C |
| Tipo de producto | Válvula dosificadora de acero inoxidable 16 con conectores de compresión, tubo de 6,35 mm (1/4 pulgadas) de DE, orificio de 1,39 mm (0,055 pulgadas) |