Learn More
Cole-Parmer™ Válvula multimedio NC de 2 vías Parker Hannifin™
Descripción
- Válvula multimedio NC de 2 vías
- Las bobinas son de uso continuo y están encapsuladas para protegerlas del polvo y la suciedad
- Alta velocidad: el tiempo de respuesta típico es inferior a 5 mseg
- Presión máxima hasta 86,18 bar (1250 psi)
- Fabricado en acero inoxidable neutralizado y no corrosivo
- Estanco a 1 × 10-7 cc/seg/atm de helio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316L), PTFE |
| Para utilizar con | Gases y líquidos compatibles con materiales húmedos |
| Línea de productos | Válvula multimedio |
| Caudal | 110 lpm |
| Conexión | A Lok de 1,52 mm (1/16 pulgadas) |
| Presión máxima | 1250 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 221 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 105 °C |
| Tipo de producto | Válvula multimedia NC de 2 vías |