Learn More
Checkers Park-It™, negro/blanco
Description
- El bordillo de estacionamiento Park-It™ está fabricado con caucho reciclado al 100 %, y se utiliza para guiar a los coches de forma eficaz al entrar en un lugar de estacionamiento
- Tiene un perfil de 10 cm de alto, lo que protege los posibles daños de los diseños de vehículos bajos actuales
- A diferencia del hormigón o el plástico, que requieren reemplazos frecuentes, la construcción de caucho reciclado de Park-It™ lo hace más seguro y duradero
- La cinta reflectante de carretera moldeada (disponible en amarillo o blanco) garantiza la visibilidad y la seguridad de los peatones
- Park It™ incluye orificios premoldeados, y se puede enviar con puntas de barras de refuerzo o tirafondos para su instalación
- Son ligeros (16 kg para un Park-It™ de 18 cm) y flexibles; conforme al contorno de las superficies irregulares de la carretera
- Los bordillos de estacionamiento Park-It™ están disponibles en longitudes de 90 cm, 120 cm y 180 cm, y están cubiertos por una garantía de 3 años; 1 año en la cinta (bajo uso normal)
Specifications
Specifications
| Longitud (imperial) | 71 in |
| Longitud (métrico) | 180 cm |
| Anchura (métrico) | 15 cm |
| Color | Negro, Blanco |
| Material | Caucho reciclado |
| Tipo | Bordillo de estacionamiento |