Learn More
Clorhidrato de pargilina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de pargilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pargyline Hydrochloride |
| CAS | 306-07-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Pargyline Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11 H13 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (9CI), Benzylamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (6CI,8CI), A 19120, Eutonyl, Eutonyl-ten, MO 911, Methylbenzylpropynylamine hydrochloride, N-Benzyl-N-methyl-2-propynylamine hydrochloride, N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, NSC 43798, Pargyline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CC#C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-bencil-N-metilprop-2-in-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |