Learn More
Pargyline hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16411986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16411986 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16411986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0091
MedChemExpress Pargyline hydrochloride is an irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor with Kis of 13 μM and 0.5 μM for MAO-A and MAO-B, respectively. Pargyline hydrochloride has antihypertensive and anticancer activities.
Pargyline hydrochloride is an irreversible monoamine oxidase (MAO) inhibitor with Kis of 13 μM and 0.5 μM for MAO-A and MAO-B, respectively. Pargyline hydrochloride has antihypertensive and anticancer activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pargyline hydrochloride
Forma física Solid
CAS 306-07-0
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (511.01 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (163.52 mM)
SMILES C#CCN(C)CC1=CC=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 195.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98.0%