Learn More
Clorhidrato de pargilina, LoGiCal
Código de producto. 30458739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458739 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458739 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1912.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pargyline Hydrochloride
CAS 306-07-0
Nombres de analitos o componentes Pargyline Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C11 H13 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propyn-1-yl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (9CI), Benzylamine, N-methyl-N-2-propynyl-, hydrochloride (6CI,8CI), A 19120, Eutonyl, Eutonyl-ten, MO 911, Methylbenzylpropynylamine hydrochloride, N-Benzyl-N-methyl-2-propynylamine hydrochloride, N-Methyl-N-(2-propynyl)benzylamine hydrochloride, NSC 43798, Pargyline hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN(CC#C)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC N-bencil-N-metilprop-2-in-1-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 195.69
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0815 g/mol