Learn More
Parecoxib, TRC
Código de producto. 30135709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135709 100 mg 100 miligramos
30138166 50 mg 50 miligramos
30004653 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP193245100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198470-84-7
Fórmula molecular C19 H18 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 370.42
Sinónimo Propanamide, N-[[4-(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]-, N-[[4-(5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)phenyl]sulfonyl]propanamide, Parecoxib, SC 69124, Valus-P, Vorth-P
Nombre IUPAC N-[4-(5-metil-3-fenil-1,2-oxazol-4-il)fenil]sulfonilpropanamida
SMILES CCC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)c2c(C)onc2c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Parecoxib
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.0987