Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Parecoxib sodium salt |
| Punto de fusión | 273.0°C to 275.0°C |
| Fórmula molecular | C19H17N2NaO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 392.40 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.4 |